Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes ESD 58-001
Código de producto. 17874901 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17874901 8 12 pares
17864901 7 12 pares
17884901 9 12 pares
17894901 10 12 pares
17804911 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17874901 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58001080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    86.49€ / 12 pares
    Ahorro 45.51€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
AlphaTec™ 58-001 ESD - La solución ideal para mitigar la acumulación de estática al trabajar con productos químicos y líquidos en entornos con riesgos estáticos o de alta explosividad.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD: la fórmula única de nitrilo y carbono disipa la estática de manera uniforme en toda la superficie y a través del guante, lo que garantiza el cumplimiento constante de las normas EN 1149 y EN 16350.
  • Alto rendimiento
  • El compuesto de nitrilo ofrece una protección muy superior contra enganches, perforaciones y abrasión en comparación con los guantes de goma o neopreno.
  • Acabado de palma en forma de rombo invertido para un mejor agarre en seco/mojado
  • Canalón de puño plegable para evitar goteos en el antebrazo
  • Capa de flocado antiestático para facilitar la colocación y retirada, y el control de la humedad.
  • Para ensamblaje e inspección de componentes, cambio de aceite, fluidos y filtros, enchapado, revestimiento, sellado, pintura, manipulación de mercancías entrantes, transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso, apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o líneas y craqueadores BTX Proceso, Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y crackers BTX proceso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Sin textura
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Modelo Antiestático, AlphaTec™ 58-001 ESD
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 4101X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLOPT
Para utilizar con (aplicación) Mitigar la acumulación de estática
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Pastilla
Revestimiento Sin revestir
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 1
Serie 58-001
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm