Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes protectores 88-394
Código de producto. 30286220 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30286220 8 12 pares
30286200 7 12 pares
30286221 9 12 pares
30286227 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30286220 Proveedor Ansell N.º de proveedor 88394080BP
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de caucho natural de resistencia media, que ofrecen una protección diestra ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos.
  • Mayor flexibilidad y durabilidad: AlphaTec™ Los guantes de seguridad 88-394 están fabricados con látex natural, que proporcionan elasticidad y resistencia a la tracción, lo que los hace resistentes a enganches, pinchazos y abrasión
  • Destreza mejorada: Con un grosor de 0,52 mm/21 mil, estos guantes protectores son especialmente flexibles y hábiles, para un uso sencillo y fácil en el día a día
  • Reducción de riesgos de alergia: AlphaTec™ Los guantes de trabajo 88-394 reciben un tratamiento de cloración limpiadora, lo que reduce los riesgos de alergia en quienes lo usan
  • Agarre adicional: Diseñados con un patrón de superficie de escamas de pescado, ofrecen un agarre excelente tanto en condiciones de humedad como de seco
  • Cumplimiento de la manipulación de alimentos: Cumpliendo con los requisitos relevantes de seguridad alimentaria de la FDA y la UE (incluyendo 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ los guantes de trabajo 88-394 son ideales para manipular alimentos en diversas aplicaciones de procesamiento de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Desechables Uso limitado
Acabado exterior Patrón de agarre
Finger Thickness (English) 21 mil
Finger Thickness (Metric) 0.52 mm
Latex Free No
Material Látex de caucho
Palm Thickness (English) 21 mil
Palm Thickness (Metric) 0.52 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 21 mil
Grosor (métrico) 0.52 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm