Description
- Mayor flexibilidad y durabilidad: AlphaTec™ Los guantes de seguridad 88-394 están fabricados con látex natural, que proporcionan elasticidad y resistencia a la tracción, lo que los hace resistentes a enganches, pinchazos y abrasión
- Destreza mejorada: Con un grosor de 0,52 mm/21 mil, estos guantes protectores son especialmente flexibles y hábiles, para un uso sencillo y fácil en el día a día
- Reducción de riesgos de alergia: AlphaTec™ Los guantes de trabajo 88-394 reciben un tratamiento de cloración limpiadora, lo que reduce los riesgos de alergia en quienes lo usan
- Agarre adicional: Diseñados con un patrón de superficie de escamas de pescado, ofrecen un agarre excelente tanto en condiciones de humedad como de seco
- Cumplimiento de la manipulación de alimentos: Cumpliendo con los requisitos relevantes de seguridad alimentaria de la FDA y la UE (incluyendo 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ los guantes de trabajo 88-394 son ideales para manipular alimentos en diversas aplicaciones de procesamiento de alimentos
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Uso limitado |
| Acabado exterior | Patrón de agarre |
| Finger Thickness (English) | 21 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.52 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Látex de caucho |
| Palm Thickness (English) | 21 mil |
| Show More |