Learn More
Ansell Guantes de látex extrarresistentes AlphaTec™ 87-118 con forro
Código de producto. 15990137 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15990137 7,5 12 pares
15980137 6,5 12 pares
15900147 8,5 12 pares
15910147 9,5 12 pares
15920147 10,5 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15990137 Proveedor Ansell N.º de proveedor 87118075BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de látex son flexibles y proporcionan resistencia a productos químicos con base acuosa La longitud ampliada del puño evita que las gotas se desplacen más allá del guante y lleguen a la piel.
  • Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
  • Puño con reborde para facilitar su colocación y retirada
  • Longitud de puño ampliada para mayor resistencia a la abrasión y a los desgarros
  • Patrón de agarre en diamante
  • Aptos para numerosas aplicaciones industriales
  • Forro 100 % algodón
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Color Negro
Latex Free No
Material Látex
Tamaño 7,5
Grosor (imperial) 31 mil
Grosor (métrico) 0,8 mm
Norma EN388 3121A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKL
EN ISO 374 - 5 Sí
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Material de revestimiento 100 % algodón
Revestimiento Revestido
Resistente a Productos químicos de base acuosa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 320 mm