Learn More
Ansell Guantes de protección frente a productos químicos de alta resistencia AlphaTec™ 87-108
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Alta resistencia a productos químicos basados en agua
- Buena flexibilidad y elasticidad que evitan desgarros
- Clorados para endurecer y limpiar la superficie del guante
- AQL 0,65
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | No |
| Material | Caucho |
| Palm Thickness (English) | 0.0591 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 1.5 mm |
| Tipo de producto | Chemical Protection Gloves |
| Tamaño | 8,5 |
| Grosor (imperial) | 59 mil |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |