Learn More
Beskrivning
- El látex natural proporciona un alto grado de resistencia a la tracción
- Forro de algodón para flocos para mayor comodidad
- Buena protección química y mecánica
- Cera especial tratada para repelente al agua
- Excelente destreza y tactilidad
- Cumple con los requisitos de seguridad alimentaria de la FDA y de la UE (incluyendo 21 CFR 177.2600)
Specifikationer
Specifikationer
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Amarillo limón |
| Finger Thickness (English) | 15,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Látex de caucho |
| Palm Thickness (English) | 15,7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Tipo de producto | Guantes de protección frente a productos químicos |
| Tamaño | 8 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?