Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-501\85-503\85-505
Código de producto. 31980730 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) Tamaño de la unidad
31980730 9,5 203 mm 10 pares
15506234 11 203 mm 1 par
31980715 11 203 mm 10 pares
15516234 9,5 203 mm 1 par
31980714 11 250 mm 10 pares
15546234 11 250 mm 1 par
31980718 9,5 250 mm 10 pares
15556234 9,5 250 mm 1 par
31980728 11 300 mm 10 pares
15586234 11 300 mm 1 par
31980716 9,5 300 mm 10 pares
15596234 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31980730 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 85501095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13619.00€
    10640.77€ / 10 pares
    Ahorro 2978.23€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA. Los guantes para aislador AlphaTec™ Ansell™ son ideales para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes pesados de caucho de EPDM (dieno etileno propileno) para aislador fabricados con un material de alta calidad aprobado por la FDA y que reducen el número de cambios de guantes necesarios.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4111
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material EPDM
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9,5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Grosor (imperial) 0,024 in
Grosor (métrico) 0,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y electrónica
Grip Design Suave
Tipo de empaquetado Caja
Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
Resistente a Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
Serie 85-501
Longitud (métrico) 800 mm