Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-530B
Código de producto. 12649731 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12649731 10 6 pares
12659731 11 6 pares
12679731 8 6 pares
12669731 7 6 pares
12465000 9 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12649731 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 58530B100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite que los usuarios puedan manejar objetos mojados o aceitosos aplicando menos fuerza de agarre y consiguiendo un mayor control. El patentado Ansell Grip TechnologyTM garantiza que el polímero de recubrimiento no penetre en el revestimiento durante la fabricación, lo que reduce significativamente la probabilidad de fugas de sustancias químicas sobre la piel.
  • El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
  • Para aplicaciones en interiores
  • Revestimiento de nailon
  • Puño con manopla
  • Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Gris
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,045 in
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Acrílico
Revestimiento Acrílico negro
Cantidad 6 par
Resistente a Resistencia química
Serie 58-530B