Descripción
- AnsellGrip Tecnología para un mejor agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Diseñado para proteger a temperaturas de -40 a +250 °C/482 °F.
- El forro acrílico mantiene las manos calientes en condiciones de frío y protegidas en aplicaciones de calor por contacto.
- Barrera química de nitrilo que proporciona protección contra una amplia gama de productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad | ANSI 5 de abril, ANSI Corte A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Contacto con Alimentos |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Acrílico, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 9 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Grip Design | Ansell Tecnología de agarre |
| Mostrar más |