Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-270
Código de producto. 11791683 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11791683 10 12 pares
12640952 6 12 pares
11701693 11 12 pares
11761683 7 12 pares
11771683 8 12 pares
11781683 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11791683 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 58270100
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con un excelente agarre y destreza para aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Capa de nitrilo de doble pared fina con revestimiento de nailon sin costuras de calibre 15
  • Ligeros y cómodos
  • Retienen un calor mínimo, lo que reduce la transpiración
  • A prueba de líquidos
  • La forma del puño de segurid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Gris
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 58-270