Description
- Tecnología única de laminado de plástico y polímero de caucho que ofrece máxima protección química contra un conjunto extremadamente amplio de tipos de sustancias químicas.
- El proceso de fabricación único permite que el guante se ajuste al cuerpo.
- Patrón de palma en forma de diamante en relieve para un mejor agarre.
- Capa única de colocación y retirada que permite una fácil utilización.
- Antiestático según EN 1149-3.
- Libre de caucho natural y silicona.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
| Chlorinated | No |
| Descripción | AlphaTec 53-002 el guante revolucionario que redefine la protección química. Nuestro diseño innovador combina un revestimiento de polímero de caucho avanzado con tecnología de laminado plástico de vanguardia, estableciendo un nuevo punto de referencia en el rendimiento de permeación química al tiempo que brinda comodidad y tactilidad. |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes de neopreno |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (imperial) | 17 mil |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?