Learn More
Ansell ALPHATEC™ 53-002
Código de producto. 30243944 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30243944 8 1 par
30243940 7 1 par
30243945 9 1 par
30243941 10 1 par
30243942 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30243944 Proveedor Ansell N.º de proveedor 53002080
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tecnología híbrida revolucionaria que supone un gran avance en el rendimiento químico.
  • Tecnología única de laminado de plástico y polímero de caucho que ofrece máxima protección química contra un conjunto extremadamente amplio de tipos de sustancias químicas.
  • El proceso de fabricación único permite que el guante se ajuste al cuerpo.
  • Patrón de palma en forma de diamante en relieve para un mejor agarre.
  • Capa única de colocación y retirada que permite una fácil utilización.
  • Antiestático según EN 1149-3.
  • Libre de caucho natural y silicona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Descripción AlphaTec 53-002 el guante revolucionario que redefine la protección química. Nuestro diseño innovador combina un revestimiento de polímero de caucho avanzado con tecnología de laminado plástico de vanguardia, estableciendo un nuevo punto de referencia en el rendimiento de permeación química al tiempo que brinda comodidad y tactilidad.
Aplicaciones bacteriológico
Color Negro
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño 8
Grosor (imperial) 17 mil
Grosor (métrico) 0.43 mm
Norma EN388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Diamante en relieve
Revestimiento Sin revestir
Modelo 53-002
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 350 mm