Learn More
Ansell™ Guantes AlphaTec 53-001
Código de producto. 17353153 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 6; color: blanco; material: Nailon
Código de producto.
17353153 Tamaño: 6; color: blanco; material: Nailon
1 options
Código de producto. 17353153 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 53001060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.30€
    89.57€ / 6 pares
    Ahorro 43.73€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de protección química con manopla de nitrilo y neopreno química y tecnología Ansell Grip
  • Estos guantes resistentes al ácido ofrecen una barrera de nitrilo y neopreno que proporciona protección química avanzada frente a ácidos e hidrocarburos, entre otros
  • Estos AlphaTec™ Los guantes negros resistentes a productos químicos 53-001 tienen ‘Tipo A’ protección química según EN ISO 374:2016
  • MICROCHEM™ La tecnología de barrera química combina polímeros en mezclas patentadas o estructuras multicapa específicas para su aplicación, lo que proporciona una protección superior a los usuarios.
  • ANSELL GRIP™ Tecnología para el manejo de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco, Negro
Latex Free Sí
Material Nylon
Tamaño 6
Modelo 53-001
Longitud (métrico) 350 mm