Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes 38001PP resistentes a productos químicos de uso medio con puño tipo guantelete
Código de producto. 18586574 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18586574 10 1 par
18566574 7 1 par
18546574 8 1 par
18556574 9 1 par
18576574 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18586574 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38001PP100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.10€
    56.63€ / 1 pares
    Ahorro 27.47€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ Los guantes resistentes a productos químicos para trabajo mediano 38001PP con puño tipo guantelete están hechos de butilo a base de agua y cuentan con un agarre de diamante elevado para aplicaciones industriales precisas.
  • Alta flexibilidad y rendimiento táctil en comparación con el butilo estándar.
  • Patrón de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Alto rendimiento contra productos químicos altamente agresivos, incluidos disolventes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos minerales concentrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
Tipo de producto Guantes de butilo
Tamaño 10
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0.35 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Longitud (imperial) 14 in