Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes 38001PP resistentes a productos químicos de uso medio con puño tipo guantelete
Código de producto. 18556574 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18556574 9 1 par
18566574 7 1 par
18546574 8 1 par
18586574 10 1 par
18576574 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18556574 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38001PP090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    56.63€ / 1 pares
    Ahorro 30.87€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
AlphaTec™ Los guantes resistentes a productos químicos para trabajo mediano 38001PP con puño tipo guantelete están hechos de butilo a base de agua y cuentan con un agarre de diamante elevado para aplicaciones industriales precisas.
  • Alta flexibilidad y rendimiento táctil en comparación con el butilo estándar.
  • Patrón de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Alto rendimiento contra productos químicos altamente agresivos, incluidos disolventes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos minerales concentrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
Tipo de producto Guantes de butilo
Tamaño 9
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0.35 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Longitud (imperial) 14 in