Learn More
Ansell AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y con cinta por ultrasonidos - Modelo 214
Tienda Ansell ProductosDescription
- Barrera química multicapa: Protege contra numerosos productos químicos
- Color amarillo brillante muy visible: Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
- Juntas soldadas y encinta con cinta: Proporcionan una fuerte barrera contra líquidos y partículas
Specifications
Specifications
| Tipo | Delantal protector. |
| Tamaño | Grande |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de tapón | Velcro |
| Esterilidad | No estéril |
| Estructura | Delantal con mangas y cierre de gancho y lazo trasero, muñecas elásticas y costuras soldadas y cintadas. |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Show More |