Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y encintadas ultrasónicamente
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y selladas ultrasónicamente: el traje de protección química modelo 214 está hecho con un tejido de barrera multicapa, que ofrece a los usuarios una excelente protección contra varios productos químicos, incluidos los peligros inorgánicos y biológicos.
- Estos overoles de protección química de color amarillo brillante y muy visibles mejoran la seguridad de los trabajadores en entornos con poca iluminación.
- Con costuras soldadas y selladas, este traje de protección química completa ofrece una barrera fuerte contra líquidos y partículas dañinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Grande |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Gancho y bucle (trasero) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Mostrar más |