Learn More
Ansell Guantes de PVC de doble revestimiento y grado de uso medio AlphaTec™ 23-202
Código de producto. 16835190 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
6 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16835190 8 6 pares
16845190 9 6 pares
16855190 10 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16835190 Proveedor Ansell N.º de proveedor 23202080
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes están fabricados con felpa acrílica y un revestimiento de algodón de calibre 13 para aplicaciones de baja temperatura Acabado de lijado áspero que mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y resbaladizas.
  • El acabado rugoso con chorro de arena mejora el agarre en condiciones  húmedas.
  • Guante de grado medio para aplicaciones de baja temperatura
  • Con doble revestimiento de felpa acrílica y algodón de calibre 13
  • Diseñado para proteger las manos a temperaturas tan bajas como -30 °C.
  • Cumple con la FDA& Requisitos de manipulación de alimentos de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material PVC
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 8
Norma EN388 4231C
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Material de revestimiento Felpa acrílica y algodón 100 %
Serie 23-202