Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD cosido, modelo 138, azul marino
Código de producto. 18030120 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18030120 5X-Grande cada uno
18050120 XXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18030120 Proveedor Ansell N.º de proveedor NV15S0013809
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona protección cómoda contra partículas peligrosas en entornos industriales generales.
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE:
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño 5X-Grande
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Azul marino
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6)
Resistencia Productos químicos, Partícula
Tipo de collarín Campana con elástico
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE|EN ISO 13688:2013|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Sin látex Sí