Learn More
Fisherbrand™ Guante de nitrilo AloeTouch
Código de producto. 30282365 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30282365 Grande paquete de 100
30282364 Mediano paquete de 100
30282363 Pequeño paquete de 100
30282366 XL paquete de 100
30282362 XS paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30282365
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo AloeTouch proporcionan una excelente sensibilidad táctil y una protección cómoda para diversos usos. La inclusión de aloe ayuda a minimizar el riesgo de reacciones alérgicas en personas con piel sensible.
  • Los guantes de nitrilo AloeTouch ofrecen una sensibilidad táctil y comodidad superiores para diversas aplicaciones.
  • El aloe reduce el riesgo de reacciones alérgicas en personas con piel sensible.
  • Yemas texturizadas para un agarre fiable de herramientas y materiales.
  • Guantes no estériles ni en polvo
  • El guante protector tipo B te ayudará a trabajar de forma segura con buena protección ergonómica
  • Categoría PPE III
  • Ambidiestro
  • Aloe
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Sí
Accelerator Free Sí
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
AQL 1.5
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,14 a 5,51 mil
Finger Thickness (Metric) De 0,08 mm a 0,14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,36 a 3,54 mil
Palm Thickness (Metric) De 0,06 mm a 0,09 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 1,97 a 3,15 mil
Grosor (métrico) Entre 0,05 y 0,08 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo AloeTouch
Longitud (métrico) 240 mm