Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensadores Allihn con olivas de vidrio
Código de producto. 12643790
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
12643790 NS 14/23 cada uno
1 options
Código de producto. 12643790 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05223201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.68€
    72.77€ / paquete de 1
    Ahorro 12.91€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensadores Allihn para condensación de vapores
  • Condensadores Allihn conformes a DIN 12581 y además de DIN
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Descripción Superficie de enfriamiento - 100 cm²
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
N.º de bulbos 6
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Tubos DURAN™