Learn More
Witeg™ Condensadores de bombilla Allihin
Código de producto. 11843562
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
250 mm
400 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Unit Size
11843562 24/29 250 mm 1 PCS
11833562 19/26 250 mm cada uno
11863562 29/32 250 mm 1 PCS
11873562 29/32 400 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11843562 Supplier Witeg™ Supplier No. 1 723 250
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice el condensador de bulbo Witeg™ Allihn, que consiste en un tubo de vidrio largo con una camisa de agua. Una serie de bulbos en el tubo aumenta el área de la superficie.
  • Varias longitudes de camisa
Specifications
Diámetro interior del tubo (métrico) 6,4 mm
Diámetro del tubo exterior (métrico) 11 mm
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 Paq.
N.º de junta cónica estándar 24/29
Tipo Condensador de bombilla Allihn