Learn More
InSphero Akura™ Soporte inclinable
Código de producto. 17927232
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Microplacas (estándar)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
17927232 Microplacas (estándar) cada uno
1 options
Código de producto. 17927232 Proveedor InSphero N.º de proveedor CSAG11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.55€
    48.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.55€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inclinación estable de Akura™ Microplaca para mejorar la uniformidad de los esferoides.
El Akura™ El soporte inclinable mantiene convenientemente las placas de pocillos en un ángulo de 30 grados durante la agregación celular, mejorando la uniformidad de los esferoides/organoides.
  • Uniformidad mejorada del esferoide mediante la inclinación de Akura™ 96/384 Placas esferoides y dirección de las células hacia el borde del pocillo para una agregación eficiente.
  • Apilamiento seguro de hasta 4 placas para la formación paralela de esferoides/organoides
  • Incubadora segura y reutilizable mediante una sencilla limpieza y esterilización.
  • Un soporte, envuelto individualmente, fabricado en aluminio anodizado, no estéril.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Microplacas (estándar)
Material Aluminio
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Para utilizar con (equipo) Akura Microplaca
Tamaño 132 x 45 x 93 mm
Longitud (métrico) 132 mm
Tipo de producto Caja de microplacas
Altura (métrico) 93 mm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 45 mm