Learn More
InSphero Akura™ 96 microplacas esferoides
Descripción
La única placa de esferoides de 96 pocillos con características exclusivas de InSphero, especialmente diseñada para la formación y manipulación de esferoides/organoides sin pérdidas, así como para un cultivo y análisis confiables.
- Único SureXchange™ repisa diseñada para evitar la aspiración involuntaria de esferoides/organoides.
- La morfología y funcionalidad de los esferoides/organoides se conservan en cultivos a largo plazo gracias al exclusivo recubrimiento de ULA.
- Mayor velocidad y resolución de imágenes gracias a un pozo de fondo plano.
- Formación mejorada de esferoides/organoides con el Akura™ Soporte inclinado manteniendo la placa a 30 grados durante la agregación celular.
- Envuelto individualmente Akura™ 96 Microplacas Esferoides con tapa, fabricadas en polímero de cicloolefina, recubrimiento ULA de alta eficiencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar SBS |
| matriz, red, conjunto | 12 x 8 |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Microplaca ULA |
| Material | Copolímero de olefina cíclica |
| Volumen del pocillo (métrico) | 250 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 70 μL |
| Mostrar más |