Learn More
Buerkle™ Bomba de vacío de membrana AirJet™ mini
Código de producto. 15134816 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
6 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15134816 6 l/min cada uno
1 options
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Código de producto. 15134816 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56252000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    756.67€ / paquete de 1
    Ahorro 413.33€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Capaz de bombear, compactar y evacuar el 100% del contenido sin aceite, lo que significa que no distorsiona los resultados ni añade impurezas.
  • Adecuada para una amplia variedad de aplicaciones en laboratorio.
  • También se puede utilizar como compresor.
  • Se usa para bombear y evacuar aire y gases, y vapores neutros o ligeramente agresivos o corrosivos.
  • Conexión de manguera con un diámetro interior de 4 mm.
  • Sin mantenimiento, respetuosa con el medio ambiente.
  • Alto nivel de estanqueidad a gases
  • Muy silenciosa, con bajas vibraciones.
  • Membrana de EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vacío máx. 100 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 164 x 90 x 141 mm
Material EPDM (membrana)
Modelo Membrana de EPDM
Peso (métrico) 1,9 kg
Caudal 6 l/min
Altura total (imperial) 5.55 in.
Altura global (métrico) 141 mm
Longitud global (imperial) 6.46 in.
Longitud global (métrico) 164 mm
Anchura total (imperial) 3.54 in.
Anchura global (métrico) 90 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío de membrana AirJet mini
N. º de cabezales de bomba 1
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Aplicaciones Industrial
Tipo de aceite Sin aceite
Presión máxima 2,4 bar