Description
En el indicador de intercambio se muestra la vida útil transcurrida, lo que permite una sustitución rápida de la válvula de aire tras 6 meses de uso. La ventilación purificada permite obtener resultados analíticos precisos y reproducibles en el proceso de HPLC/UHPLC.
- Impide la entrada de vapores de disolventes
- Protege la salud del personal y el medio ambiente
- En el indicador de intercambio se muestra la próxima sustitución
- Fácil de cambiar sin herramientas
- Se adapta a cualquier SCAT™ Tapa de seguridad
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 in |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | UNF 0,25 in, 28 G |
| Cantidad | 8 válvulas |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Válvula |