Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion Sole 2370
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfibra
- Blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla integrada.
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Zona del empeine con banda elástica.
- Descon
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2370 |