Learn More
AGXT2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Product Code. 18606877 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
0.10mL
Product Code. Unit Size
18606877 0.10mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18606877 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP306037PCP
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AGXT2 Polyclonal specifically detects AGXT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugate PerCP
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Product Line Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.