Description
- Ideal para etiquetar superficies con curvas cerradas, como cables y alambres, así como paneles de equipos de laboratorio de uso general, placas frontales y bloques de terminales.
- Diseñado para soportar temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
- Etiquetas adhesivas permanentes que se adhieren a superficies lisas, rugosas y recubiertas de polvo por igual.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL según UL969, CSA según C22.2 No. 0.15-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (aprobado 2015/863) |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Nylon Paño |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, M511 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?