Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo multiusos Nylon Etiquetas para viales y tubos
Código de producto. 17881749 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Dimensiones (L x An):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
22,86 mm (An) x 12,70 mm (Alto) x 11,18 mm (Dia)
25,40 mm (Ancho) x 12,70 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro)
25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Alternate Part Number Tamaño de la unidad
17881749 Blanco 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia) M5-118-499 paquete de 240
17960680 Blanco 0,375 x 0,375 in M4-82-499 paquete de 240
17950740 Naranja 0,375 x 0,375 in M4-82-499-OR-BK paquete de 240
17920750 Rojo 0,375 x 0,375 in M4-82-499-RD-BK paquete de 240
17940770 Amarillo 0,375 x 0,375 in M4-82-499-YL-BK paquete de 240
17980740 Blanco 0,5 x 0,5 in M4-83-499 paquete de 240
17910750 Naranja 0,5 x 0,5 in M4-83-499-OR-BK paquete de 240
17940750 Rojo 0,5 x 0,5 in M4-83-499-RD-BK paquete de 240
17990740 Amarillo 0,5 x 0,5 in M4-83-499-YL-BK paquete de 240
17851789 Blanco 22,86 mm (An) x 12,70 mm (Alto) x 11,18 mm (Dia) M5-117-499 paquete de 240
17861809 Blanco 25,40 mm (Ancho) x 12,70 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro) M5-120-499 paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17881749 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    53.49€ / paquete de 240
    Ahorro 8.91€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La etiqueta de tela de nailon B-499 está hecha de un material de etiqueta resistente y versátil, de uso general. Imprima casi en cualquier lugar con un Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
  • Ideal para etiquetar superficies con curvas cerradas, como cables y alambres, así como paneles de equipos de laboratorio de uso general, placas frontales y bloques de terminales.
  • Diseñado para soportar temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
  • Etiquetas adhesivas permanentes que se adhieren a superficies lisas, rugosas y recubiertas de polvo por igual.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL; aceptado por CSA; libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Paño
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Cantidad 240
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
Longitud (imperial) 0,375 in
Longitud (métrico) 9.53 ,,
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 295 mm (0,375 in)
Altura (métrico) 9.53 mm
Diámetro (imperial) 295 mm (0,375 in)
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-499