Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo multiusos Nylon Etiquetas de laboratorio con tapa de vial para impresoras M6/M7
Código de producto. 17818434 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1 in
0,5 x 0,9 in
0,5 x 1 in
Diámetro (imperial):
0,375 in
0,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Diámetro (imperial) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17818434 0,375 x 1 in 0,375 in M710, BMP71 9,53 mm paquete de 500
17858414 0,375 x 1 in 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm paquete de 500
17898274 0,5 x 1 in 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm paquete de 250
17821669 0,5 x 0,9 in 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17818434 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173300
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Nylon Las etiquetas envolventes de tela son muy flexibles para adaptarse a superficies con curvas cerradas, como los viales.
  • El material de tela de nailon recubierto de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica.
  • Material de perfil bajo que se adhiere a superficies lisas, rugosas o con recubrimiento de polvo, así como a superficies irregulares o con baja energía superficial
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de -°40 C a °90 C (-40 °F a 193 °F)
  • Fabricado en material de nailon B-499
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-98-499