Learn More
Brady™ Adhesivo agresivo multiusos Nylon Etiquetas
La etiqueta de tela de nailon B-499 está hecha de un material de etiqueta resistente y versátil, de uso general. Imprima casi en cualquier lugar con un Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
Marca: Brady™ 170803
Descripción
- Ideal para etiquetar superficies con curvas cerradas, como cables y alambres, así como paneles de equipos de laboratorio de uso general, placas frontales y bloques de terminales.
- Diseñado para soportar temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, limpiadores y detergentes.
- Etiquetas adhesivas permanentes que se adhieren a superficies lisas, rugosas y recubiertas de polvo por igual.
Especificaciones
| Reconocido por UL; aceptado por CSA; libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863. | |
| Blanco | |
| Troquelado | |
| Thermal Transfer | |
| No estéril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F a 194 °F | |
| 0,0065 in | |
| 25,40 mm x 12,70 mm (An x Al) | |
| 295 mm (1 in) | |
| 0,5 in | |
| M4-131-499 |
| Acrílico permanente | |
| Mate | |
| Nylon Paño | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado eléctrico; Identificación general; Marcado de almacenes; Etiquetado de cables y alambres | |
| 180 | |
| -40 °C a 90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 0,5 in | |
| 25.40 mm | |
| 12.70 mm |