Learn More
Cole-Parmer™ Juego de mortero y mano de mortero de ágata
Código de producto. 15679824 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15679824 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15679824 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6310132
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El juego de mortero de ágata Cole Parmer y Pestle es ideal para laboratorios que requieren resultados sin contaminación.
El juego de mortero de ágata Cole Parmer y Pestle es ideal para laboratorios que requieren resultados sin contaminación.
  • El mortero octogonal está fabricado con piedra de ágata de dureza natural de 6,5 en la escala de Mohs.
  • Presenta una superficie de molienda muy pulida para obtener resultados óptimos.
  • Las dimensiones físicas tienen una tolerancia especificada de ±3 mm.
  • Se vende en set
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro exterior (métrico) 65 mm
Tipo de producto Morteros y manos de mortero
Material Ágata
Longitud (métrico) 65 mm (mano de mortero)
Acabado Superficie de molienda muy pulida
Capacidad (métrico) 10 mL