Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Código de producto. 11715146
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8mL
10mL
13 mL
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11715146 15mL cada uno
10428552 8mL cada uno
10768031 6 mL cada uno
11705146 10mL 1 PCS
10009520 13 mL cada uno
11725146 24mL cada uno
11735146 30mL 1 PCS
11745146 50 ml 1 PCS
11803360 80mL cada uno
11813360 130mL cada uno
11755146 200mL 1 PCS
11765146 350mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11715146 Proveedor Giese™ N.º de proveedor 600M065
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Muele los productos químicos sólidos y tritura los sólidos en pedazos más pequeños con este mortero y su mano de ágata. El mortero con mano de ágata Giese™ presenta una superficie lisa, densa y dura.
  • Construcción de ágata pulida
  • Para moler y triturar
  • Duraderos
  • Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 50mm
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Piedra de ágata
Capacidad (métrico) 15mL