Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipeta universales
- Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles
Código de producto. 11306144 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
100 a 1000μ L
100 a 1100 μL
15 a 1250 μL
De 0,5 a 20 μL
De 0,5 a 50 μL
De 1 a 100 μL
De 1 a 300 μL
De 100 a 1100 μl
Estilo de punta:
Barrera; Maxymum Recovery
Biselado
Estilo Matrix
Maxymum Recovery, Ultramicro
Recuperación máxima
Ultramicro
Universal
Formato:
A granel
Gradilla
Rack
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 1152
paquete de 3456
paquete de 4800
paquete de 5000
paquete de 960
29 product options available for selection
| Product Code. | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11306144 | 100 a 1000μ L | Universal | Gradilla | paquete de 1000 |
| 12746709 | 15 a 1250 μL | Estilo Matrix | Gradilla | paquete de 3456 |
| 12571348 | De 1 a 100 μL | Universal | A granel | paquete de 10000 |
| 12673706 | 100 a 1000μ L | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 1000 |
| 12736729 | 100 a 1000μ L | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 5000 |
| 11356084 | De 1 a 100 μL | Universal | Gradilla | paquete de 960 |
| 12746729 | 100 a 1000μ L | Universal | Gradilla | paquete de 5000 |
| 12575667 | De 100 a 1100 μl | Barrera; Maxymum Recovery | Rack | paquete de 1152 |
| 12796729 | De 100 a 1100 μl | Barrera; Maxymum Recovery | Rack | paquete de 3456 |
| 12685876 | De 1 a 100 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 960 |
| 12776729 | De 1 a 100 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12706739 | 100 a 1100 μL | Biselado | Gradilla | paquete de 3456 |
| 11336144 | 100 a 1100 μL | Biselado | Gradilla | paquete de 1152 |
| 12736739 | 1 a 200μ L | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12689595 | 1 a 200μ L | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 960 |
| 11326064 | 1 a 200μ L | Universal | Gradilla | paquete de 960 |
| 12776739 | De 0,5 a 20 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12663826 | De 0,5 a 20 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 960 |
| 11341904 | De 0,5 a 20 μL | Universal | Gradilla | paquete de 960 |
| 12716749 | De 1 a 300 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12641656 | De 1 a 300 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 960 |
| 11376074 | De 1 a 300 μL | Universal | Gradilla | paquete de 960 |
| 11304285 | De 0,5 a 20 μL | Maxymum Recovery, Ultramicro | Gradilla | paquete de 960 |
| 12776749 | De 0,5 a 20 μL | Maxymum Recovery, Ultramicro | Gradilla | paquete de 4800 |
| 10068559 | De 0,5 a 20 μL | Ultramicro | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12675876 | De 0,5 a 50 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 960 |
| 12716759 | De 0,5 a 50 μL | Recuperación máxima | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12726759 | De 0,5 a 50 μL | Universal | Gradilla | paquete de 4800 |
| 12673826 | De 0,5 a 50 μL | Universal | Gradilla | paquete de 960 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Product Code.
11306144
missing translation for 'mfr'
Axygen™
missing translation for 'supplierNo'
TF1000RS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
101.64 EUR hasta el 2026-06-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27995" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27995" para aplicar la oferta.
Add to basket
Description
- Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzadas
- Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
- El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquidos
- Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
- Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
- Gran variedad de estilos de punta en una gama de cantidades de envase:
- Maxymum Recovery™ La tecnología proporciona una excelente precisión y evita el desperdicio de muestras valiosas.
- Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
Order Info
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| Dispensación por volumen (métrico) | 100 to 1000 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ADNasa, ARNasa, sin pirógenos |
| Declaraciones de limpieza | DNasa, RNasa y pirógenos libre |
| Para utilizar con (aplicación) | DNA Amplification, Microbiological Applications |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | Rack |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Tipo de producto | Universal Fit Filter Pipet Tip |
| Incluye | 10 Racks x 1000 Tips |
| Características ecológicas | No Intentionally Added PFAS |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Graduado | Yes |
| Material | Polipropileno |
| Show More Show Less |