Learn More
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable
Descripción
- El vaso de dosificación se desliza por el tubo
- La variación en la altura cambia el volumen dispensado
- El volumen dispensado permanece constante en cualquier posición preajustada del vaso
- La taza se llena presionando el frasco y forzando al líquido a subir por el tubo
- Cuando se libera la presión en el frasco, el exceso volverá a bajar al frasco y solo el volumen deseado permanecerá
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | PE (frasco) con PMP (recipiente) |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Intervalo de volumen de llenado | De 0 a 25 mL |
| Incluye | Recipiente medidor de 25 ml |
| Material | Polietileno |