Learn More
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™
Shop All Texwipe ProductsDescription
- Diseñadas para capturar las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas antes de la entrada en salas limpias o entornos controlados
- Proporcionan una solución portátil de control de la contaminación.
- Se pueden utilizar con o sin marcos (se venden por separado).
- Contienen conservantes antimicrobianos que evitan la proliferación microbiana.
- Revestimiento adhesivo uniforme en cada una de las capas de las alfombrillas de 30 y 60 capas
- Entre las posibles aplicaciones se incluyen puntos de entrada a salas limpias y entornos críticos, vestuarios o antesalas en los sectores de semiconductores, biotecnológico, de dispositivos médicos, de procesamiento farmacéutico, aeroespacial y de automoción.
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 18 x 46 in |
| Cantidad | 60 capas |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno |