Descripción
- Fabricado en polioximetileno (POM).
- Los bastidores se pueden unir entre sí para obtener una capacidad de sujeción adicional (los bastidores unidos deben apoyarse por debajo durante el transporte).
- Los lados abiertos permiten ver la etiqueta.
- Base plana para mantener los tubos en posición vertical.
- Disponible en color sólido o en una combinación de colores para una fácil identificación de la codificación.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco/blanco |
| Admite | Tubos (de 5 a 50 ml) |
| Material | POM |
| Posiciones | 4 |
| Forma | Esquinas redondeadas rectangulares |
| Apilables | Sí, entrelazado |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 2/pack |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 12 a 30 mm |
| Mostrar más |