Learn More
Fisherbrand™ Silla alta de laboratorio Active Comfort
Código de producto. 17716699 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo: Silla
Código de producto.
17716699 Tipo: Silla
1 options
Código de producto. 17716699
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Silla de laboratorio ergonómica y polivalente con respaldo extraalto con apoyo lumbar integrado.
  • Alto nivel de comodidad para sentarse
  • Espuma de PU de tacto suave, lavable y extremadamente resistente
  • El asiento proporciona apoyo adicional para la pelvis
  • Estabilidad, longevidad y seguridad muy elevadas
  • 10 años de garantía
  • Excelente relación precio/rendimiento
Especificaciones
Tipo de producto Silla
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 620 y 890 mm
Ajustables Altura ajustable por resorte de gas
Certificaciones/conformidad Marca GS para seguridad comprobada según DIN 68877
Acabado Espuma de PU
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de laboratorio en mesas de laboratorio altas
Material del bastidor Aluminio, pulido
Incluye Respaldo, asiento, resorte de gas, cubierta de resorte de gas, reposapiés, base de pie en estrella de 5, ruedas stop&go
Tipo de elevación Ajuste de la altura de elevación de gas
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Ajustable de 620 a 890 mm
Garantía 10 años
Peso (métrico) 15 kg
Tipo de rueda Ruedas suaves stop&go para suelos duros
Anchura (métrico) 680 mm
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Tipo de asiento Altura de banco alta
Mostrar más Mostrar menos
Cumple con los niveles de seguridad biológica S1 y S2, cumple con GMP