Learn More
Ansell™ Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr™
Product Code. 17368182 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Unit Size:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
17368182 9 1 par
17348182 7 1 par
17358182 8 1 par
17378182 10 1 par
17388182 11 1 par
17398182 12 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17368182 Supplier Ansell™ Supplier No. RIG0014Y090
En stock
Add to basket
Ajouter au panier
Estos guantes de aislamiento eléctrico están diseñados ergonómicamente con aislamiento de caucho natural para un ajuste definitivo, lo que proporciona comodidad y rendimiento durante todo el día para la seguridad y protección de los trabajadores eléctrico
  • Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
  • Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
  • El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
  • El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
  • Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
  • Aplicaciones con riesgo de tensión táctil de 1000 V de CA como máximo (1500 V de CC como máximo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes de clase 00
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Estilo de puño de los guantes Recto
Longitud (imperial) 14 in
Tensión 1000 V
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.