Learn More
Beschreibung
- Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
- Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
- El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
- El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
- Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
- Aplicaciones con riesgo de tensión táctil de 1000 V de CA como máximo (1500 V de CC como máximo)
Spezifikation
Spezifikation
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Amarillo |
| Hand | Específico |
| Material | Caucho de látex natural |
| Tipo de producto | Guantes de clase 00 |
| Tamaño | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Tensión | 1000 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?