Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Código de producto. 15803427 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15803427 7 6 pares
15813427 8 6 pares
15823427 9 6 pares
15863417 10 6 pares
15873417 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15803427 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 97631070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.78€
    58.45€ / 6 pares
    Ahorro 28.33€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Preserve su sensibilidad táctil, pero mantenga a raya al frío
  • Gran movilidad
  • El revestimiento de PVC se mantiene más flexible a temperaturas bajas que otros modelos de la competencia
  • Guante cálido que ayuda a combatir la congelación
  • Una combinación de comodidad, calidez y movilidad líder en el sector
  • Aprobado su uso con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC, acrílico, nailon
Certificaciones/conformidad EN388:2016/2231B, EN511/12X
Clasificación Categoría III
Área revestida Palma revestida
Material del manguito PVC; acrílico; nailon
Estilo de corte Newton
Descripción Guante de alta movilidad para climas frío con revestimiento flexible de PVC. El guante se mantiene flexible hasta los – 25 °C
Coating Material PVC
Color Negro
Cut Resistance Rating Nivel B
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Palma sumergida
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Acrílico
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica (uso medio)
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Puño de punto con tejido de ribete en el borde
Material de revestimiento Nailon, Acrílico
Revestimiento Forro de punto
Modelo 97-631
Tipo de empaquetado 1 par por bolsa; 6 pares por bolsa masterbag; 6 bolsas masterbag por caja
Índice de pinchazos Nivel 1
Cantidad 36 reparaciones
Serie Serie ActivAmr
Clasificación de desgarro 3
Dimensiones (L x An) 256 x 98 mm
Longitud (imperial) 256 mm
Anchura (métrico) 98 mm
Peso (métrico) 45 g