Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media con revestimiento de inmersión 3/4 ActivArmr™ serie 97-011
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guante industrial de resistencia media
- El diseño de 2 capas mantiene las manos calientes a bajas temperaturas al mismo tiempo que hace que proporciona una buena transpirabilidad
- El revestimiento de inmersión 3/4 de nitrilo protege del viento directo, los líquidos y los efectos del frío
- El acabado rugoso de nitrilo garantiza un agarre seguro en múltiples aplicaciones
- Capa interior suave de felpa acrílica y revestimiento de nitrilo para proporcionar comodidad y movilidad
- Su diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto y reduce la fatiga de las manos
- El revestimiento negro contrasta con el revestimiento naranja brillante y ofrece un extra de visibilidad en condiciones de iluminación escasa o insuficiente
Aplicaciones:
- Carga de camiones y vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009 Y EN 388:2003 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Naranja |
| Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Medium-duty Industrial Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Temperatura máx. (imperial) | -4°F |
| Mostrar más |