Descripción
- Ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones de procesamiento y servicio de alimentos
- El revestimiento acrílico térmico y tejido sin costuras proporciona comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
- Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Guantes térmicos de mecánico |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 113XB |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos. |
| Mostrar más |