Learn More
Ansell Guantes de soldadura TIG de piel de cabra de grano ActivArmr™ 43-217
Código de producto. 16895220 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16895220 9 6 pares
16805230 10 6 pares
16815230 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16895220 Proveedor Ansell N.º de proveedor 43217090
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La piel de cabra de primera calidad combinada con las costuras soldadas de para-aramida garantizan la durabilidad en el uso a la vez que proporcionan protección contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura.
  • La piel flor de cabra de primera calidad y las costuras ribeteadas con hilo de paraaramida garantizan la durabilidad en uso
  • El diseño tridimensional del pulgar aumenta enormemente la destreza fina para un control preciso de la  soldadura
  • El largo puño de cuero de serraje de piel de vaca extiende la protección hasta los antebrazos
  • Proporciona protección contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura
  • Aptos para soldadura TIG, así como para esmerilado, soldadura fuerte, y fabricación y mantenimiento de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Material del manguito Cuero de piel de vaca dividida
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Material Cuero de piel de cabra de grano
Tipo de producto Guantes de soldadura MIG/TIG
Tamaño 9
Modelo Guante de mano completa
Temperature (Metric) Max Calor por contacto: nivel 1 hasta 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie ActivArmr™ 43-217
Longitud (imperial) 13,4 in
Longitud (métrico) 34 cm