Learn More
Key Instruments™ Caudalímetro de agua acrílico
Código de producto. 11928034
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
165mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11928034 165mm cada uno
1 options
Código de producto. 11928034 Proveedor Key Instruments™ N.º de proveedor FR4L69BVBN
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Medidor de flujo acrílico con mecánica de precisión estándar. Key Instruments™ Flo-Rite™ El medidor de flujo de aire acrílico tiene escalas de aire o agua de lectura directa y está disponible en escalas inglesas o métricas.
CARACTERÍSTICAS
  • Fácil de leer en inglés o métrico
  • Intervalos de escala de agua de 4 CCM a 20 GPM
  • Intervalos de aire de 40 CCM a 4000 LPM
  • Insertos de latón roscados para una instalación rápida
  • Montaje y desmontaje sencillos para mantenimiento
  • Construcción de acrílico transparente de una pieza y duradera
  • Estable, fácil de leer y calidad superior de flotación
APLICACIONES
  • Equipo de muestreo de aire en acuicultura
  • Equipo de desalinización
  • Analizadores de gases y sistemas médicos
  • Equipos de fotoprocesamiento
  • Sistemas de tratamiento y distribución de agua
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ±3%
Tasa de presión 100 psig
Para utilizar con (aplicación) Para el uso con aire/gas o agua
Altura (métrico) 165mm
Material de las piezas internas Acrílico
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 165mm
Báscula 50, 100 o 127 mm
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula Sí
Caudal 1 a 9 LPM