Learn More
Fisherbrand™ Cubo de dispensación acrílico de 1 compartimento
Código de producto. 11764834 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11764834 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 11764834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    55.98€ / paquete de 1
    Ahorro 5.52€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene objetos de repuesto de oficina y de laboratorio de forma que sean fácilmente accesibles. Los cubos de dispensación acrílicos Fisherbrand™ tienen grandes aberturas con tapas con bisagras para facilitar la carga y la dispensación. Los sólidos
  • Ideal para puntas de pipeta, tubos, accesorios, filtros de jeringa, septos y otros artículos pequeños de laboratorio y de oficina.
  • Fabricado de material acrílico transparente de 3 mm de grosor para el control de inventario de un vistazo
  • Tapas abisagradas sobre aberturas de tamaño generoso para un llenado y dispensación rápidos.
  • La tapa abatible mantiene los productos seguros y sin polvo.
  • Incluye patas de goma no deslizantes.
Especificaciones
Tipo Cubo de dispensación
Material Acrílico
Color Transparente
Cantidad 1/Paq.
Longitud (métrico) 194 mm
Longitud (métrico) interior 194 mm
Anchura (métrico) 184 mm