Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de acrílico para viales para muestreadores automáticos
Código de producto. 11767597 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Posiciones:
25
40
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Posiciones Tamaño de la unidad
11767597 173 x 95 x 20 mm 50 cada uno
11728256 175,8 x 115,5 x 20 mm 40 cada uno
11708256 173 x 91 x 20 mm 50 cada uno
11738256 160 x 160 x 30 mm 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11767597
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fácil manipulación y transporte de viales de muestras
  • Gradilla para viales
  • Acrílico
  • El material acrílico transparente hace visible el relleno
  • Posición estable de pie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Acrílico
Posiciones 50
Para utilizar con (equipo) Viales con ampolla de 1,5 ml, 2 ml
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 173 x 95 x 20 mm
Tipo de producto Rack para viales