Learn More
Fisherbrand™ Soporte para pipetas acrílico
Código de producto. 11394045 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul transparente
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11394045 Transparente 1 PCS
11384045 Azul transparente 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394045
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se inclina hacia atrás en ángulo, por lo que no hay peligro de caídas de pipetas. El soporte de pipetas de acrílico sujeta las pipetas en dos lugares para una sujeción segura.
  • Construcción acrílica.
  • Admite hasta 6 pipetas.
  • Diseñado para funcionar con la mayoría de las principales marcas de pipetas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Pipeteadores
Posiciones 6
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 29.5 cm
Longitud (imperial) 11,6 in
Anchura (imperial) 6,8 in
Altura (imperial) 8 in
Diámetro de la abertura (métrico) Superior: 25 mm; Inferior: 20 mm
Tipo de producto Soporte para pipeta
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 20.3 cm
Anchura (métrico) 17.2 cm