Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul transparente |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 29.5 cm |
| Longitud (imperial) | 11,6 in |
| Anchura (imperial) | 6,8 in |
| Mostrar más |